Kluczowe dokumenty
SAB2501722
Sigma-Aldrich
Anti-TPO antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MSA, TDH2A, TPX, thyroid peroxidase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TPO(7173)
Opis ogólny
Peroksydaza tarczycowa (TPO) jest związaną z błoną, glikozylowaną peroksydazą zawierającą hem. Jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 2p25.3. Kodowane białko jest członkiem rodziny ludzkich peroksydaz. TPO jest białkiem o masie około 100 kDa i długości 933 aminokwasów. Dojrzała TPO charakteryzuje się krótkimi regionami transbłonowymi i cytoplazmatycznymi, a także dominującą ektodomeną, zawierającą domeny podobne do MPO, podobne do białka kontroli dopełniacza (CCP) i podobne do naskórkowego czynnika wzrostu (EGF).
Immunogen
Peptyd o sekwencji C-TRHVIQVSNEVVTDD, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie zNP_000538.3; NP_783650.1; NP_783652.1; NP_783653.1.
Działania biochem./fizjol.
Peroksydaza tarczycowa (TPO) bierze udział w biosyntezie hormonów tarczycy T3 i T4. Katalizuje utlenianie nieorganicznego jodku i sprzęganie jodowanej tyrozyny w celu wytworzenia tyroksyny i trójjodotyroniny. Mutacja w genie zwiększa ryzyko podatności na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa i astmą. Genetyczny niedobór TPO jest związany z rozwojem wrodzonej niedoczynności tarczycy.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thyroid peroxidase (TPO) expressed in thyroid and breast tissues shows similar antigenic properties.
Godlewska M, et al.
PLoS ONE, 12(6) (2017)
Triallelic patterns in STR loci used for paternity analysis: Evidence for a duplication in chromosome 2 containing the TPOX STR locus
Lukka M, et al.
Forensic Science International, 164(1), 3-9 (2006)
Identification and characterization of VPO1, a new animal heme-containing Peroxidase
Cheng G, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 45(12), 1682-1694 (2008)
Serum Anti-TPO and TPO Gene Polymorphism as a Predictive Factor for Hidden Autoimmune Thyroiditis in Patient with Bronchial Asthma and Allergic Rhinitis.
El RS, et al.
The Egyptian Journal of Immunology / Egyptian Association of Immunologists, 23(1), 77-86 (2016)
Mehmet Asik et al.
Endocrine, 46(2), 279-284 (2013-10-01)
We aimed to evaluate the prevalence of lactose intolerance (LI) in patients with Hashimoto's thyroiditis(HT) and the effects of lactose restriction on thyroid function in these patients. Eighty-three HT patients taking L-thyroxine (LT4) were enrolled, and lactose tolerance tests were
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2501722-100UG4061832488196