Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2104153
Sigma-Aldrich
Anti-ZFR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ41312
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
117 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, rat, mouse, horse, human, rabbit, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZFR(51663)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko wiążące RNA z palcem cynkowym (ZFR) jest wysoce konserwatywnym białkiem i jest homologiczne do mysiego ZFR. Jest ono niezbędne we wczesnych etapach rozwoju. ZFR posiada trzy N-końcowe motywy palców cynkowych C2H2 i C-końcową domenę DZF (domena związana z palcami cynkowymi). ZFR ulega silnej ekspresji w mózgu, podczas gdy mięśnie szkieletowe są pozbawione ekspresji ZFR. W ludzkim chromosomie gen ZFR jest zlokalizowany na 5p13.3.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ZFR
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ZFR wyprodukowane u królika zostało użyte w analizie western blot.
Działania biochem./fizjol.
Białko wiążące RNA z palcem cynkowym (ZFR) wiąże się z RNA i DNA oraz promuje naprawę DNA i organizację chromosomów. ZFR reguluje alternatywny splicing pre-mRNA i hamuje ekspresję interferonu 1 w tkankach. ZFR jest kluczowym czynnikiem regulującym transkrypcję w makrofagach. ZFR ma kluczowe znaczenie dla specyficznego dla izoformy Staufen 2 transportu nukleocytoplazmatycznego w neuronach. ZFR jest silnym markerem i celem terapeutycznym w nowotworach. ZFR wykazuje wysoką ekspresję w raku trzustki, a jego knockdown hamuje wzrost i proliferację komórek nowotworowych. ZFR ulega nadekspresji w niedrobnokomórkowym raku płuc (NSCLC) i powoduje wzrost komórek i przerzuty.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RQIHKVLGMDPLPQMSQRFNIHNNRKRRRDSDGVDGFEAEGKKDKKDYDN
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Knockdown of ZFR suppresses cell proliferation and invasion of human pancreatic cancer
Zhao X, et al.
Biological Research, 49(1), 26-26 (2016)
Identification of a locus for autosomal dominant high myopia on chromosome 5p13. 3-p15. 1 in a Chinese family
Ma JH, et al.
Molecular Vision, 16(1), 2043-2043 (2010)
Xiaolan Zhao et al.
Biological research, 49(1), 26-26 (2016-05-15)
Zinc finger RNA binding protein (ZFR) is involved in the regulation of growth and cancer development. However, little is known about ZFR function in pancreatic cancer. Herein, to investigate whether ZFR is involved in tumor growth, Oncomine microarray data was
DHX9 suppresses RNA processing defects originating from the Alu invasion of the human genome
Aktas T, et al.
Nature, 544(7648), 115-115 (2017)
Zinc finger RNA-binding protein promotes non-small-cell carcinoma growth and tumor metastasis by targeting the Notch signaling pathway
Zhang H, et al.
American Journal of Cancer Research, 7(9), 1804-1804 (2017)