Kluczowe dokumenty
SAB2103518
Sigma-Aldrich
Anti-ENDOG antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ27463
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, dog, guinea pig, human, mouse, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ENDOG(2021)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ENDOG
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ENDOG produkowane u królików jest odpowiednie do analizy western blot.
Działania biochem./fizjol.
ENDOG rozszczepia DNA na odcinkach dwuniciowych (DG)n.(DC)n i jednoniciowych (DC)n. Oprócz aktywności dezoksyrybonukleazy, ENDOG ma również aktywność rybonukleazy (RNazy) i RNazy H. ENDOG jest zdolny do generowania starterów RNA wymaganych przez polimerazę DNA gamma do zainicjowania replikacji mitochondrialnego DNA. Białko kodowane przez ten gen jest endonukleazą kodowaną jądrowo, która jest zlokalizowana w mitochondrium. Kodowane białko jest szeroko rozpowszechnione wśród zwierząt i rozszczepia DNA na odcinkach GC. Białko to jest zdolne do generowania starterów RNA wymaganych przez polimerazę DNA gamma do zainicjowania replikacji mitochondrialnego DNA.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YVMPNAPVDEAIPLERFLVPIESIERASGLLFVPNILARAGSLKAITAGS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dae Song Jang et al.
DNA and cell biology, 34(2), 92-100 (2014-11-18)
Apoptotic endonuclease G (EndoG) is responsible for DNA fragmentation both during and after cell death. Previous studies demonstrated that genetic inactivation of EndoG is cytoprotective against various pro-apoptotic stimuli; however, specific inhibitors for EndoG are not available. In this study
Xiaosha Zhang et al.
PloS one, 9(12), e113642-e113642 (2014-12-02)
BNIP3 is a proapoptotic protein that induces cell death through a mitochondria-mediated pathway. We reported previously that mitochondrial localization of BNIP3 and translocation of EndoG from mitochondria to the nucleus are critical steps of the BNIP3 pathway. It is not
V Tiranti et al.
Genomics, 25(2), 559-564 (1995-01-20)
By using a PCR-based screening of a somatic cell hybrid panel and FISH, we have assigned the loci of mitochondrial single-stranded DNA-binding protein (SSBP), mitochondrial transcription factor A (TCF6), and mitochondrial endonuclease G (ENDOG) genes to human chromosomes 7q34, 10q21