Kluczowe dokumenty
SAB2104260
Sigma-Aldrich
Anti-EBF2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-COE2, Anti-EBF-2, Anti-FLJ11500, Anti-O/E-3, Anti-OE-3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
63 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, horse, human, rabbit, mouse, rat, guinea pig, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EBF2(64641)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego EBF2
Działania biochem./fizjol.
EBF2 należy do konserwatywnej rodziny Olf/EBF czynników transkrypcyjnych helisa-pętla-helisa.EBF2 należy do konserwatywnej rodziny Olf/EBF (patrz MIM 164343) czynników transkrypcyjnych helisa-pętla-helisa (Wang et al., 2002 [PubMed 12139918]).[dostarczone przez OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-103 AU120738.1 302-404 104-650 AL701879.1 1-547 651-735 AC090103.4 79460-79544 736-796 BC069665.1 1-61 797-1794 BC074794.2 1-998 1795-2297 AK021562.1 1082-1584
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GDPERLAKEMLLKRAADLVEALYGTPHNNQDIILKRAADIAEALYSVPRN
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)