WH0057492M1
Monoclonal Anti-ARID1B antibody produced in mouse
clone 2D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-6A35, Anti-AT rich interactive domain 1B (SWI1-like), Anti-BAF250b, Anti-DAN15, Anti-ELD/OSA1, Anti-KIAA1235, Anti-p250R
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARID1B(57492)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
PPAKRHEGDMYNMQYSSQQQEMYNQYGGSYSGPDRRPIQGQYPYPYSRERMQGPGQIQTHGIPPQMMGGPLQSSSSEGPQQNMWAARNDMPYPYQNR