Kluczowe dokumenty
SAB1411709
Sigma-Aldrich
Anti-HS3ST3A1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
30ST3A1, 3OST3A1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 44.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HS3ST3A1(9955)
Opis ogólny
Enzymy biosyntetyzujące siarczan heparanu są kluczowymi składnikami w generowaniu niezliczonych różnych drobnych struktur siarczanu heparanu, które wykonują wiele czynności biologicznych. Enzym kodowany przez ten gen jest członkiem rodziny enzymów biosyntezy siarczanu heparanu. Jest integralnym białkiem błonowym typu II i posiada aktywność glukozaminyl 3-O-sulfotransferazy siarczanu heparanu. Domena sulfotransferazy tego enzymu jest bardzo podobna do tej samej domeny D-glukozaminyl 3-O-sulfotransferazy siarczanu heparanu 3A1, a te dwa enzymy siarczanują identyczny disacharyd. Gen ten ulega szerokiej ekspresji, z największą ekspresją w wątrobie i łożysku. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HS3ST3A1 (NP_006033.1, 1 a.a. ~ 406 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAPPGPASALSTSAEPLSRSIFRKFLLMLCSLLTSLYVFYCLAERCQTLSGPVVGLSGGGEEAGAPGGGVLAGGPRELAVWPAAAQRKRLLQLPQWRRRRPPAPRDDGEEAAWEEESPGLSGGPGGSGAGSTVAEAPPGTLALLLDEGSKQLPQAIIIGVKKGGTRALLEFLRVHPDVRAVGAEPHFFDRSYDKGLAWYRDLMPRTLDGQITMEKTPSYFVTREAPARISAMSKDTKLIVVVRDPVTRAISDYTQTLSKRPDIPTFESLTFKNRTAGLIDTSWSAIQIGIYAKHLEHWLRHFPIRQMLFVSGERLISDPAGELGRVQDFLGLKRIITDKHFYFNKTKGFPCLKKAEGSSRPHCLGKTKGRTHPEIDREVVRRLREFYRPFNLKFYQMTGHDFGWDG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1411709-100UG4061831669077