Kluczowe dokumenty
SAB1406901
Sigma-Aldrich
Anti-HS3ST3A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
30ST3A1, 3OST3A1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~44.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HS3ST3A1(9955)
Opis ogólny
Enzymy biosyntetyzujące siarczan heparanu są kluczowymi składnikami w generowaniu niezliczonych różnych drobnych struktur siarczanu heparanu, które wykonują wiele czynności biologicznych. Enzym kodowany przez ten gen jest członkiem rodziny enzymów biosyntezy siarczanu heparanu. Jest integralnym białkiem błonowym typu II i posiada aktywność glukozaminyl 3-O-sulfotransferazy siarczanu heparanu. Domena sulfotransferazy tego enzymu jest bardzo podobna do tej samej domeny D-glukozaminyl 3-O-sulfotransferazy siarczanu heparanu 3A1, a te dwa enzymy siarczanują identyczny disacharyd. Gen ten ulega szerokiej ekspresji, z największą ekspresją w wątrobie i łożysku. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HS3ST3A1 (NP_006033.1, 1 a.a. ~ 406 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAPPGPASALSTSAEPLSRSIFRKFLLMLCSLLTSLYVFYCLAERCQTLSGPVVGLSGGGEEAGAPGGGVLAGGPRELAVWPAAAQRKRLLQLPQWRRRRPPAPRDDGEEAAWEEESPGLSGGPGGSGAGSTVAEAPPGTLALLLDEGSKQLPQAIIIGVKKGGTRALLEFLRVHPDVRAVGAEPHFFDRSYDKGLAWYRDLMPRTLDGQITMEKTPSYFVTREAPARISAMSKDTKLIVVVRDPVTRAISDYTQTLSKRPDIPTFESLTFKNRTAGLIDTSWSAIQIGIYAKHLEHWLRHFPIRQMLFVSGERLISDPAGELGRVQDFLGLKRIITDKHFYFNKTKGFPCLKKAEGSSRPHCLGKTKGRTHPEIDREVVRRLREFYRPFNLKFYQMTGHDFGWDG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1406901-50UG4061837218408