Kluczowe dokumenty
SAB4301497
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Akt (pSer124) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CWS6, PKB-ALPHA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
 NP_942131.1 
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer124)
informacje o genach
human ... AKT1(207)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom Akt tylko wtedy, gdy jest fosforylowany przy serynie 124.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 124 (S-G-S(p)-P-S) pochodząca z ludzkiego Akt.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 1,0 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,02% azydku sodu i 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Han Bao et al.
Oncology letters, 14(3), 2831-2837 (2017-09-21)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) serve an important role in numerous human diseases, including cancer. Abnormal expression of lncRNAs has been associated with a number of tumor types; however, the underlying mechanisms through which lncRNA functions have yet to be elucidated.
Xuedan Nie et al.
Molecular medicine reports, 19(2), 1139-1149 (2018-12-12)
The neurological disorders and neural pathology brought about by chronic alcoholism are difficult to be reversed. Increasing evidence highlights the protective roles of erythropoietin (EPO) in neurodegenerative diseases and injuries of the central nervous system. In the present study, we
Yong-Tao Wu et al.
Molecular medicine reports, 12(5), 7045-7050 (2015-09-02)
Ewing's sarcoma (ES) is the second most common type of pediatric bone tumor, and is associated with a poor prognosis. Picropodophyllin (PPP), a novel selective inhibitor of insulin‑like growth factor‑1 receptor (IGF‑1R), is able to strongly inhibit various types of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4301497-100UL4061837439551