Kluczowe dokumenty
HPA036070
Sigma-Aldrich
Anti-PTK6 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BRK, Anti-PTK6 protein tyrosine kinase 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PYPGMSNHEAFLRVDAGYRMPCPLECPPSVHKLMLTCWCRDPEQRPCFKALRERLSSFTSYENPT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTK6(5753)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PTK6 (białkowa kinaza tyrozynowa 6) należy do rodziny wewnątrzkomórkowych kinaz tyrozynowych. Normalnie ulega ekspresji w komórkach nabłonkowych skóry, przewodu pokarmowego i prostaty. Jest również nazywana kinazą guza piersi (brk), ze względu na jej krytyczną rolę w progresji raka piersi. Gen PTK6 znajduje się na ludzkim chromosomie 20q13.33. Białko PTK6 ulega ekspresji w dwóch izoformach.
Immunogen
PTK6 protein tyrosine kinase 6 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Królicze przeciwciało poliklonalne anty-PTK6 zostało wykorzystane w analizie mikromacierzy PTK6 w próbkach guza piersi. Może być również stosowane do wykrywania białkowej kinazy tyrozynowej 6 przy użyciu analizy western blot w raku płaskonabłonkowym przełyku.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza białkowo-tyrozynowa 6 reguluje ekspresję genów komórek nabłonkowych poprzez modulację białek wiążących RNA. Sprzyja kaskadzie sygnalizacyjnej receptora naskórkowego czynnika wzrostu. Mutacje w domenie kinazy prowadzą do zahamowania jej aktywności. PTK6 jest skutecznie hamowana przez białko supresorowe fosfatazę i homolog tensyny (PTEN) w tkankach i liniach komórkowych ludzkiego raka prostaty. PTK6 jest wysoce ekspresjonowany i regulowany w górę w wielu ludzkich nowotworach, w tym w raku wątrobowokomórkowym, raku płaskonabłonkowym szyjki macicy, raku prostaty i raku okrężnicy. PTK6 pośredniczy w degradacji białka supresorowego guza za pośrednictwem proteasomu poprzez fosforylację. Wraz z pojawieniem się jego związku z ludzkim rakiem, PTK6 jest uważany za potencjalny cel leków w chemioterapii nowotworów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78020
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Koichi Ito et al.
Cancer research, 76(15), 4406-4417 (2016-06-16)
Patients with triple-negative breast cancers (TNBC) are at high risk for recurrent or metastatic disease despite standard treatment, underscoring the need for novel therapeutic targets and strategies. Here we report that protein tyrosine kinase 6 (PTK6) is expressed in approximately
PTK6 promotes hepatocellular carcinoma cell proliferation and invasion
Chen X, et al.
American Journal of Translational Research, 8(10), 4354-4354 (2016)
Protein tyrosine kinase 6 negatively regulates growth and promotes enterocyte differentiation in the small intestine
Haegebarth A, et al.
Molecular and Cellular Biology, 26(13), 4949-4957 (2006)
PTK6 inhibition suppresses metastases of triple-negative breast cancer via SNAIL-dependent E-cadherin regulation
Ito K, et al.
Cancer Research, 76(15), 4406-4417 (2016)
Breast tumor kinase (Brk/PTK6) is a mediator of hypoxia-associated breast cancer progression.
Anderson TMR, et al.
Cancer Research, 9(8), canres-ca0523 (2013)