Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA003315
Sigma-Aldrich
Anti-DCN antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Bone proteoglycan II antibody produced in rabbit, Anti-Decorin precursor antibody produced in rabbit, Anti-PG-S2 antibody produced in rabbit, Anti-PG40 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
TNITSIPQGLPPSLTELHLDGNKISRVDAASLKGLNNLAKLGLSFNSISAVDNGSLANTPHLRELHLDNNKLTRVPGGLAEHKYIQVVYLHNNNISVVGSSDFCPPGHNTKKASYSGVSLFSNPVQY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DCN(1634)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen DCN (decorin) koduje mały proteoglikan bogaty w leucynę, który należy do rodziny SLRP (small leucine-rich proteoglycan). Wiąże się z włóknami kolagenu I i dekoruje je. Zawiera domenę rdzeniową o długości 396 aminokwasów (dekoron) i zakrzywiony fałd solenoidowy składający się z kilku powtórzeń bogatych w leucynę. Dekoron oddziałuje z czterema do sześciu cząsteczek kolagenu.
Immunogen
Decorin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-DCN antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białko dekoryna jest kodowane przez gen DCN i funkcjonuje w regulacji fibrylogenezy. Bierze udział w sekwestracji czynników wzrostu, w tym transformującego czynnika wzrostu beta-1,2 (TGF-β1, -2) i miostatyny. Hamuje białka z rodziny receptorowych kinaz tyrozynowych (RTK), w tym receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu I (IGF1R) i receptor czynnika wzrostu hepatocytów (HGFR). Wiąże się również z receptorami toll-podobnymi 2 i 4 i działa w kontroli stanu zapalnego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79902
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Atis Muehlenbachs et al.
The American journal of pathology, 186(5), 1195-1205 (2016-03-13)
Fatal Lyme carditis caused by the spirochete Borrelia burgdorferi rarely is identified. Here, we describe the pathologic, immunohistochemical, and molecular findings of five case patients. These sudden cardiac deaths associated with Lyme carditis occurred from late summer to fall, ages
Benedek Bozoky et al.
Cancer medicine, 3(3), 485-491 (2014-03-19)
Decorin is a small leucine-rich proteoglycan, synthesized and deposited by fibroblasts in the stroma where it binds to collagen I. It sequesters several growth factors and antagonizes numerous members of the receptor tyrosine kinase family. In experimental murine systems, it
Thomas R Cawthorn et al.
PloS one, 7(2), e30992-e30992 (2012-03-01)
Breast cancer is the most common malignancy among women worldwide in terms of incidence and mortality. About 10% of North American women will be diagnosed with breast cancer during their lifetime and 20% of those will die of the disease.
Alexander Henke et al.
PloS one, 7(8), e42516-e42516 (2012-08-11)
During prostate development, mesenchymal-epithelial interactions regulate organ growth and differentiation. In adult prostate, stromal-epithelial interactions are important for tissue homeostasis and also play a significant role in prostate cancer. In this study we have identified molecules that show a mesenchymal
Karolina Edlund et al.
International journal of cancer, 131(10), 2264-2273 (2012-03-07)
The complex interaction between cancer cells and the microenvironment plays an essential role in all stages of tumourigenesis. Despite the significance of this interplay, alterations in protein composition underlying tumour-stroma interactions are largely unknown. The aim of this study was
Produkty
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA003315-100UL4061837134432