Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA003432
Sigma-Aldrich
Anti-ITGA8 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Integrin alpha-8 precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
HKEEEVGPLVEHIYELHNIGPSTISDTILEVGWPFSARDEFLLYIFHIQTLGPLQCQPNPNINPQDIKPAASPEDTPELSAFLRNSTIPHLVRKRDVHVVEFHRQSPAKILNCTNIECLQISCA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA8(8516)
Opis ogólny
Integryna α-8 (ITGA8) jest białkiem transmembranowym. Białko to jest kodowane przez gen ITGA8 u ludzi. Gen ten ulega silnej ekspresji w mięśniach gładkich i komórkach kurczliwych podobnych do mięśni gładkich. Gen ITGA8 znajduje się na ludzkim chromosomie w pozycji 10p13.
Immunogen
Integrin alpha-8 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ITGA8 produkowane u królików zostało użyte do znakowania tkanek.
Działania biochem./fizjol.
Integryna a-8 (ITGA8) odgrywa ważną rolę w organogenezie i jest również silnie wyrażana podczas rozwoju nerek i płuc. Może być związany ze schizofrenią. Mutacja w tym genie powoduje obustronną agenezję nerek.
Integryna α-8 (ITGA8) odgrywa rolę w adhezji komórek i sygnalizacji komórkowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85140
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jared Coffin Talbot et al.
Developmental biology, 416(1), 136-148 (2016-06-07)
Both Fras1 and Itga8 connect mesenchymal cells to epithelia by way of an extracellular 'Fraser protein complex' that functions in signaling and adhesion; these proteins are vital to the development of several vertebrate organs. We previously found that zebrafish fras1
Camille Humbert et al.
American journal of human genetics, 94(2), 288-294 (2014-01-21)
Renal hypodysplasia (RHD) is a heterogeneous condition encompassing a spectrum of kidney development defects including renal agenesis, hypoplasia, and (cystic) dysplasia. Heterozygous mutations of several genes have been identified as genetic causes of RHD with various severity. However, these genes
Li-yi Cai et al.
Life sciences, 80(16), 1458-1465 (2007-02-17)
Methylated promoter CpG islands (CGIs) can be used to find novel tumor-suppressor genes and disease markers. In this study, to identify promoter CGIs aberrantly methylated in human ovarian cancers, we performed a genome-wide screening for differentially methylated DNA fragments using
L M Schnapp et al.
Journal of cell science, 108 ( Pt 2), 537-544 (1995-02-01)
Integrins are a major family of cell adhesion molecules involved in cell-cell and cell-extracellular matrix interactions. Each integrin is a heterodimeric glycoprotein composed of an alpha and a beta subunit. We now report the cDNA sequence and distribution of a
Catherine Ekwa-Ekoka et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 23(7), 487-496 (2004-12-08)
The integrin alpha8 is highly expressed during kidney and lung development. alpha8-deficient mice display abnormal renal development suggesting that alpha8 plays a critical role in organogenesis. Therefore, it would be of considerable interest to understand the genomic structure, localization and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA003432-25UL4061842720064
HPA003432-100UL4061837134609