SAB2701989
Anti-NFE2L2 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
NRF2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
68 kDa
reaktywność gatunkowa
human, avian, alligator, rat, plant, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NFE2L2(4780)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
The nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) controls phase II detoxifying enzymes, antioxidants and efflux transporters like P-glycoprotein (P-gp). De novo mutations in NFE2L2 results in a multisystem disorder. It modulates the expression of more than 200 genes.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)