Kluczowe dokumenty
SAB4600372
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF750 antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
donkey
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 750 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
fluorescencja
λex 755 nm; λem 777 nm
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Ten produkt jest przygotowywany przez znakowanie wysoce adsorbowanych krzyżowo oślich przeciwciał IgG przeciwko królikowi (H+L) barwnikiem fluorescencyjnym CF750 bliskiej podczerwieni, jednym z wyjątkowej serii barwników CF opracowanych przez Biotium. Aby zminimalizować reaktywność krzyżową, przeciwciało zostało zaadsorbowane na surowicy bydlęcej, kurzej, koziej, świnki morskiej, chomika syryjskiego, konia, człowieka, myszy, szczura i owcy. Nasze przeciwciała znakowane CF750 są odpowiednie do cytometrii przepływowej ze wzbudzeniem 633 nm. Chociaż pik absorpcji koniugatu znajduje się przy 755 nm, wzbudzenie przy 633 lub 635 nm nadal zapewnia doskonałą fluorescencję. W rzeczywistości nasze koniugaty przeciwciał CF750 są jaśniejsze i bardziej specyficzne niż przeciwciała znakowane barwnikiem tandemowym APC-Alexa Fluor 750. CF750 jest jednym z naszych trzech barwników CF bliskiej podczerwieni. Jest on lepszy od innych podobnych barwników bliskiej podczerwieni, takich jak Alexa Fluor 750, IRDye i barwnik bliskiej podczerwieni DyLight. Wszystkie nasze barwniki CF bliskiej podczerwieni łączą w sobie zalety jasności, fotostabilności, specyficzności i nowych funkcji idealnych do obrazowania in vivo, Western blottingu bliskiej podczerwieni i cytometrii przepływowej
Specyficzność
Wiąże wszystkie królicze IgG (minimalna reakcja krzyżowa z białkami surowicy bydła, kurczaka, kozy, świnki morskiej, chomika, konia, człowieka, myszy, szczura i owcy).
Immunogen
królicze IgG (H+L)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 0.2% BSA.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light. The antibody solution should be gently mixed before use.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4600372-50UL4061837593765