MABN1724
Przeciwciało przeciwko receptorowi α2 GABA(A), klon N399/19
clone N399/19, from mouse
Synonim(y):
Gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-2, GABA(A) receptor subunit alpha-2, Gamma-aminobutyric acid receptor A2 subunit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N399/19, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GABRA2 (2555)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła pasmo docelowe podjednostki alfa-2 receptora GABA(A) tylko w ekstraktach błon mózgowych szczurów i myszy typu dzikiego, ale nie u myszy z nokautem Gabra2.
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywne regiony podjednostki alfa-2 receptora GABA(A), w tym hipokamp, w skrawkach całego mózgu szczura (dzięki uprzejmości profesora Jamesa S. Trimmera, UC Davis, CA, USA).
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Jakość
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected GABA(A) receptor subunit alpha-2 in 10 µg human brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1