Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1412283
Sigma-Aldrich
ANTI-TFAP4 antibody produced in mouse
clone 8G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AP-4, TFAP4, bHLHc41
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8G6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFAP4(7023)
Opis ogólny
Czynniki transkrypcyjne z rodziny basic helix-loop-helix-zipper (bHLH-ZIP) zawierają domenę podstawową, która jest wykorzystywana do wiązania DNA, oraz domeny HLH i ZIP, które są wykorzystywane do oligomeryzacji. Czynnik transkrypcyjny AP4 aktywuje zarówno geny wirusowe, jak i komórkowe, wiążąc się z symetryczną sekwencją DNA CAGCTG (Mermod i in., 1988 [PubMed 2833704]; Hu i in., 1990 [PubMed 2123466]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
TFAP4 (NP_003214, 93 a.a. ~ 192 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AEYIFSLEQEKTRLLQQNTQLKRFIQELSGSSPKRRRAEDKDEGIGSPDIWEDEKAEDLRREMIELRQQLDKERSVRMMLEEQVRSLEAHMYPEKLKVIA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xianghai Meng et al.
Frontiers in oncology, 11, 652835-652835 (2021-06-19)
Osteosarcoma (OS) is a type of bone malignancy. This study attempted to explore the effect of long non-coding RNA TTN-AS1 (TTN-AS1) on OS and to determine its molecular mechanisms. The expression of TTN-AS1, microRNA-16-1-3p (miR-16-1-3p), and transcription factor activating enhancer binding