Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Key Documents
WH0007023M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TFAP4 antibody produced in mouse
clone 7A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AP4, Anti-transcription factor AP-4 (activating enhancer binding protein 4)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7A10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFAP4(7023)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Transcription factors of the basic helix-loop-helix-zipper (bHLH-ZIP) family contain a basic domain, which is used for DNA binding, and HLH and ZIP domains, which are used for oligomerization. Transcription factor AP4 activates both viral and cellular genes by binding to the symmetrical DNA sequence CAGCTG (Mermod et al., 1988 [PubMed 2833704]; Hu et al., 1990 [PubMed 2123466]).[supplied by OMIM
Immunogen
TFAP4 (NP_003214, 93 a.a. ~ 192 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AEYIFSLEQEKTRLLQQNTQLKRFIQELSGSSPKRRRAEDKDEGIGSPDIWEDEKAEDLRREMIELRQQLDKERSVRMMLEEQVRSLEAHMYPEKLKVIA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services