Merck
667293
Sigma-Aldrich
4-Chloroacetophenone-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C2H7ClO
Masa cząsteczkowa:
160.55
Kod UNSPSC:
12352101
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
masa cząsteczkowa
160.49 by atom % calculation
tw
232 °C
gęstość
1.237 g/mL at 25 °C
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)