Kluczowe dokumenty
WHA67255002A
Whatman® in-line filter / degassers (IFD)
Solvent IFD, polypropylene membrane
Synonim(y):
Z754307
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
polypropylene housing
polypropylene membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pk of 10
producent / nazwa handlowa
Whatman 6725-5002A
Whatman Article No. 28420232 (US reference)
Średnica
50 mm
wielkość porów
0.2 μm
Opis ogólny
Whatman IFD from Cytiva is a high-flow in-line filter/degasser (IFD) of chemically resistant polypropylene housing and membrane (polypropylene for solvent, nylon for aqueous). It connects to an HPLC line to simultaneously filter and degasses during mobile phase preparation.
  • Faster than traditional mobile phase preparation
  • Chemically resistant polypropylene housing enables reliable filtration
  • For solvents: chemically resistant polypropylene membrane and housing, built to filter solvent mobile phases without expensive stand-alone degassing equipment
  • For aqueous: nylon membrane provides pure filtration of aqueous mobile phases without expensive degassing equipment
  • Air vent on the inlet with luer lock cap
  • Integrity-testable with the bubble point method
  • Includes compression end fittings – for replacements, see our IFD end fitting kit
Cechy i korzyści
  • Szybsze niż tradycyjne przygotowanie fazy ruchomej
  • Odporna chemicznie polipropylenowa membrana i obudowa, zbudowana do filtrowania rozpuszczalnikowych faz ruchomych bez drogiego, samodzielnego sprzętu do odgazowywania
  • Odpowietrznik na wlocie z zatyczką luer lock
  • Możliwość testowania integralności metodą punktu pęcherzykowego
  • Zawiera końcówki zaciskowe
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)