Kluczowe dokumenty
SAB1409435
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZAK antibody produced in mouse
clone 2G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AZK, MLK7, MLT, MLTK, MRK, mlklak
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 38.83 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZAK(51776)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny cząsteczek transdukcji sygnału MAPKK i koduje białko z N-końcową domeną katalityczną kinazy, po której następuje motyw suwaka leucynowego i motyw sterylnej alfa (SAM). To białko wiążące magnez tworzy homodimery i znajduje się w cytoplazmie. Białko pośredniczy w sygnalizacji promieniowania gamma prowadzącej do zatrzymania cyklu komórkowego, a aktywność tego białka odgrywa rolę w regulacji punktu kontrolnego cyklu komórkowego w komórkach. Białko wykazuje również aktywność proapoptotyczną. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne, kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ZAK (AAH01401, 1 a.a. ~ 120 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSSLGASFVQIKFDDLQFFENCGGSFGSVYRAKWISQDKEVAVKKLLKIEKEAEILSVLSHRNIIQFYGVILEPPNYGIVTEYASLGSLYDYINSNRSEEMDMDHIMTWATDVAKGMHY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)