WH0010403M1
Monoclonal Anti-KNTC2 antibody produced in mouse
clone 1A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HEC, Anti-HEC1, Anti-kinetochore associated 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDC80(10403)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
TVNQGLSEAMNELDAVQREYQLVVQTTTEERRKVGNNLQRLLEMVATHVGSVEKHLEEQIAKVDREYEECMSEDLSENIKEIRDKYEKKATLIKSSEE