Kluczowe dokumenty
AV31493
Sigma-Aldrich
Anti-KLF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-EKLF, Anti-Kruppel-like factor 1 (erythroid)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
38 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLF1(10661)
Opis ogólny
Wiadomo, że KFL1 moduluje ekspresję BCL11A i może zwiększać stosunek ekspresji ludzkiej γ-globiny/β-globiny. Ponadto haploinsuficjencja KFL1 może powodować dziedziczne utrzymywanie się hemoglobiny płodowej.
Przeciwciało Rabbit Anti-KLF1 rozpoznaje bydlęcy, świński, ludzki, mysi i szczurzy KLF1.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego KLF1
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-KLF1 może być stosowane do testów western blot w stężeniu 1 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
KLF1 jest czynnikiem transkrypcyjnym, pierwotnie zidentyfikowanym w tym laboratorium, który odgrywa kluczową rolę jako aktywator transkrypcji w locus dorosłej beta-globiny.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PKALALQPVYPGPGAGSSGGYFPRTGLSVPAASGAPYGLLSGYPAMYPAP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dewang Zhou et al.
Nature genetics, 42(9), 742-744 (2010-08-03)
We show that knockdown of KLF1 in human and mouse adult erythroid progenitors markedly reduces BCL11A levels and increases human gamma-globin/beta-globin expression ratios. These results suggest that KLF1 controls globin gene switching by directly activating beta-globin and indirectly repressing gamma-globin
Joseph Borg et al.
Nature genetics, 42(9), 801-805 (2010-08-03)
Hereditary persistence of fetal hemoglobin (HPFH) is characterized by persistent high levels of fetal hemoglobin (HbF) in adults. Several contributory factors, both genetic and environmental, have been identified but others remain elusive. HPFH was found in 10 of 27 members