Kluczowe dokumenty
SAB1408976
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EN1 antibody produced in mouse
clone 3G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 39.71 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EN1(2019)
Opis ogólny
Uważa się, że geny zawierające homeoboksy odgrywają rolę w kontrolowaniu rozwoju. U Drosophila gen ′engrailed′ (en) odgrywa ważną rolę podczas rozwoju w segmentacji, gdzie jest wymagany do tworzenia tylnych przedziałów. Różne mutacje w mysich homologach, En1 i En2, spowodowały różne wady rozwojowe, które często są śmiertelne. Ludzkie homologi engrailed 1 i 2 kodują białka zawierające homeodomeny i są zaangażowane w kontrolę tworzenia wzorców podczas rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
EN1 (NP_001417, 266 a.a. ~ 392 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SQQPLVWPAWVYCTRYSDRPSSGPRTRKLKKKNEKEDKRPRTAFTAEQLQRLKAEFQANRYITEQRRQTLAQELSLNESQIKIWFQNKRAKIKKATGIKNGLALHLMAQGLYNHSTTTVQDKDESE*
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)