Kluczowe dokumenty
WH0000653M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BMP5 antibody produced in mouse
clone 1C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Bone Morphogenetic Protein 5, Anti-MGC34244
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BMP5(653)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek morfogenetycznych kości, która jest częścią nadrodziny transformujących czynników wzrostu beta. Nadrodzina ta obejmuje duże rodziny czynników wzrostu i różnicowania. Białka morfogenetyczne kości zostały pierwotnie zidentyfikowane dzięki zdolności zdemineralizowanego ekstraktu kostnego do indukowania osteogenezy endochondralnej in vivo w miejscu pozaszkieletowym. Białka te są syntetyzowane jako prepropeptydy, rozszczepiane, a następnie przetwarzane w białka dimeryczne. Białko to może działać jako ważna cząsteczka sygnalizacyjna w obrębie beleczkowania siatkówki i głowy nerwu wzrokowego i może odgrywać potencjalną rolę w patogenezie jaskry. Gen ten jest różnie regulowany podczas powstawania różnych nowotworów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BMP5 (NP_066551.1, 341 a.a. ~ 440 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VGDYNTSEQKQACKKHELYVSFRDLGWQDWIIAPEGYAAFYCDGECSFPLNAHMNATNHAIVQTLVHLMFPDHVPKPCCAPTKLNAISVLYFDDSSNVIL
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)