Kluczowe dokumenty
AV52341
Sigma-Aldrich
Anti-PRDX3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AOP-1, Anti-AOP1, Anti-MER5, Anti-MGC104387, Anti-MGC24293, Anti-PRO1748, Anti-Peroxiredoxin 3, Anti-SP-22
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
26 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRDX3(10935)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiej PRDX3
Działania biochem./fizjol.
PRDX3 jest białkiem o funkcji antyoksydacyjnej, zlokalizowanym w mitochondrium. Ekspresja produktu tego genu w E. coli z niedoborem genu podjednostki C22 ratowała odporność bakterii na alkilowodoronadtlenek. Geny ludzkie i mysie są wysoce konserwatywne i mapują się do regionów syntenicznych między chromosomami myszy i człowieka. Porównania sekwencji z niedawno sklonowanymi homologami ssaków sugerują, że geny te składają się z rodziny odpowiedzialnej za regulację proliferacji komórkowej, różnicowania i funkcji antyoksydacyjnych. Gen ten koduje białko o funkcji antyoksydacyjnej i jest zlokalizowany w mitochondrium. Gen ten wykazuje znaczne podobieństwo sekwencji nukleotydów do genu kodującego podjednostkę C22 reduktazy alkilohydroperoksydowej Salmonella typhimurium. Ekspresja produktu tego genu w E. coli z niedoborem genu podjednostki C22 ratowała oporność bakterii na alkilowodoronadtlenek. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące dwie różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AIPWGISATAALRPAACGRTSLTNLLCSGSSQAPYFKGTAVVNGEFKDLS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yanyun Jiang et al.
American journal of translational research, 9(5), 2374-2383 (2017-06-01)
Hyperglycemia-mediated damage to retinal pigment epithelial (RPE) cells plays a central role in the pathogenesis of diabetic retinopathy. Dysregulation of microRNA (miR)-383 modulates pancreatic beta cell survival in diabetes; however, its role in diabetic retinopathy remains unclear. In this study
Juan Liu et al.
The Journal of urology, 191(6), 1920-1926 (2014-01-21)
We investigated oxidative damage caused by and antioxidant responses to peroxiredoxins in the mouse testis at different time points after vasectomy. Mice were divided into a sham operated control group and a vasectomized group. Testicular samples were collected 2 to