Kluczowe dokumenty
SAB5701418
Sigma-Aldrich
Anty-Peroxiredoxin3 (PRDX3)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.38 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRDX3(10935)
Opis ogólny
Gen ten koduje mitochondrialne białko o funkcji antyoksydacyjnej. Białko to jest podobne do podjednostki C22 reduktazy alkilohydroperoksydowej Salmonella typhimurium i może ratować odporność bakterii na alkilohydroperoksyd w E. coli, które nie posiadają podjednostki C22. Geny ludzkie i mysie są wysoce konserwatywne i mapują się do regionów syntenicznych między chromosomami myszy i człowieka. Porównania sekwencji z niedawno sklonowanymi homologami ssaków sugerują, że geny te składają się z rodziny odpowiedzialnej za regulację proliferacji komórkowej, różnicowania i funkcji antyoksydacyjnych. Ten członek rodziny może chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i może promować przeżycie komórek w raku prostaty. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Powiązane pseudogeny zostały zidentyfikowane na chromosomach 1, 3, 13 i 22. [dostarczone przez RefSeq, październik 2014].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiej peroksydoksyny 3 (PRDX3) (PRDX3)
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)