Kluczowe dokumenty
822882
TOYOPEARL GigaCap® Q-650S Nośniki luzem
bottle of 250 mL, phase ammonium ion, quaternary, 35 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL GigaCap® Q-650 Anion Exchange Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Cl-
opakowanie
bottle of 250 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 22882
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
35 μm
pH robocze
3-13
pojemność
>162 g/L adsorption capacity (BSA)
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Żywica Toyopearl GigaCap Q-650 to wysokowydajna żywica anionowymienna* o wysokiej rozdzielczości, zoptymalizowana do wychwytywania i oczyszczania zarówno małych, jak i dużych białek, w tym oligonukleotydów i przeciwciał monoklonalnych. Kulka polimerowa Toyopearl HW-65 została chemicznie zmodyfikowana, aby zapewnić większą liczbę anionowych miejsc wiązania w celu zwiększenia pojemności żywicy.
Żywica Toyopearl GigaCap Q-650M wykazuje typową dynamiczną zdolność wiązania w pobliżu 175 mg/ml dla BSA i 49 mg/ml dla tyreoglobuliny, podczas gdy Toyopearl GigaCap Q-650S ma dynamiczną zdolność wiązania zbliżoną do 190 g/L dla albuminy surowicy bydlęcej.
Żywica Toyopearl GigaCap Q-650 utrzymuje wysoką wydajność przy zwiększonych prędkościach liniowych, ma dobrą charakterystykę ciśnienie-przepływ i wytrzymuje ciśnienie wsteczne do 3 barów. Wysoka wydajność w połączeniu ze średnim rozmiarem cząstek 35 μm sprawia, że żywica Toyopearl GigaCap Q-650S jest idealna do zastosowań o wysokiej rozdzielczości.
Oprócz wysokiego DBC i dobrej charakterystyki przepływu ciśnieniowego, żywica Toyopearl GigaCap Q-650 wykazuje doskonałą kinetykę wiązania i elucji, co skutkuje bardziej skoncentrowaną frakcją białkową zebraną podczas etapu elucji.
*specjalnie zaprojektowany do stosowania w złożach upakowanych.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Toyopearl GigaCap is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)