MABF1513
Anti-IL-12/IL-23 p40 (mouse), PE, clone C17.8 Antibody
clone C17.8, from rat, PE
Synonim(y):
Interleukin-12 subunit beta (IL-12B), Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit (CLMF p40), IL-12 subunit p40, IL-12/IL-23 p40
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C17.8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Il12B(16160)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected IL-12/IL-23 p40 in mouse macrophages.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.