SAB3701439
Monoclonal Anti-IL-17A antibody produced in mouse
clone 4H1524.1, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-Cytotoxic T-Lymphocyte-associated Antigen 8, Anti-IL-17, Anti-IL-17A, Anti-Interleukin-17, Anti-Interleukin-17A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H1524.1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL17A(3605)
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane