Kluczowe dokumenty
SAB5702934
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Engrailed 1, klon 3B4K8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
engrailed homeobox 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3B4K8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.49 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
KLKKKKNEKEDKRPRTAFTAEQLQRLKAEFQANRYITEQRRQTLAQELSLNESQIKIWFQNKRAKIKKATGIKNGLALHLMAQGLYNHSTTTVQDKDESE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EN1(2019)
Opis ogólny
Uważa się, że geny zawierające Homeobox odgrywają rolę w kontrolowaniu rozwoju. U Drosophila gen "engrailed" (en) odgrywa ważną rolę podczas rozwoju w segmentacji, gdzie jest wymagany do tworzenia tylnych przedziałów. Różne mutacje w mysich homologach, En1 i En2, powodują różne wady rozwojowe, które często są śmiertelne. Ludzkie homologi engrailed 1 i 2 kodują białka zawierające homeodomeny i są zaangażowane w kontrolę tworzenia wzorców podczas rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 293-392 ludzkiego Engrailed 1 (Q05925).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)