Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1408653
Sigma-Aldrich
Anti-ISG15 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
G1P2, IFI15, UCRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~17.9 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ISG15(9636)
Opis ogólny
ISG15 jest białkiem podobnym do ubikwityny, które ulega koniugacji z wieloma białkami komórkowymi po aktywacji przez interferon alfa (IFNA; MIM 147660) i beta (IFNB; MIM 147640) (Zhao et al., 2005 [PubMed 16009940]).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
ISG15 (ENSP00000368699, 1 a.a. ~ 165 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGWDLTVKMLAGNEFQVSLSSSMSVSELKAQITQKIGVHAFQQRLAVHPSGVALQDRVPLASQGLGPGSTVLLVVDKCDEPLSILVRNNKGRSSTYEVRLTQTVAHLKQQVSGLEGVQDDLFWLTFEGKPLEDQLPLGEYGLKPLSTVFMNLRLRGGTEPGGRS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Caleb D Swaim et al.
Cell reports, 31(11), 107772-107772 (2020-06-20)
ISG15 is a ubiquitin-like modifier that also functions extracellularly, signaling through the LFA-1 integrin to promote interferon (IFN)-γ release from natural killer (NK) and T cells. The signals that lead to the production of extracellular ISG15 and the relationship between its
Takayuki Hishiki et al.
Biochemical and biophysical research communications, 448(1), 95-100 (2014-04-29)
ISGylation, an ubiquitin-like post-translational modification by ISG15, has been reported to participate in the interferon (IFN)-mediated antiviral response. In this study, we analyzed the functional role of ISGylation in dengue virus 2 (DENV-2) replication. Overexpression of ISG15 was found to
Wadzanai P Mboko et al.
Journal of virology, 88(12), 6993-7004 (2014-04-11)
Gammaherpesviruses are ubiquitous pathogens that establish a lifelong infection and are associated with cancer. In spite of the high seroprevalence of infection, the risk factors that predispose the host toward gammaherpesvirus-induced malignancies are still poorly understood. Interferon (IFN) regulatory factor