Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701422
Sigma-Aldrich
Anty-ISG15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ISG15(9636)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest białkiem podobnym do ubikwityny, które jest sprzęgane z wewnątrzkomórkowymi białkami docelowymi po aktywacji przez interferon alfa i interferon beta. Kodowanemu białku przypisano kilka funkcji, w tym aktywność chemotaktyczną wobec neutrofili, kierowanie ligowanych białek docelowych do filamentów pośrednich, sygnalizację międzykomórkową i aktywność przeciwwirusową podczas infekcji wirusowych. Chociaż stwierdzono, że koniugaty tego białka są niekowalencyjnie przyłączone do filamentów pośrednich, białko to jest czasami wydzielane. [dostarczone przez RefSeq, grudzień 2012].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego ISG15
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)