Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA013967
Sigma-Aldrich
Anti-LAG3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD223 antigen, Anti-FDC protein, Anti-LAG-3, Anti-Lymphocyte activation gene 3 protein precursor
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
LVTGDNGDFTLRLEDVSQAQAGTYTCHIHLQEQQLNATVTLAIITVTPKSFGSPGSLGKLLCEVTPVSGQERFVWSSLDTPSQRSFSGPWLEAQEAQLLSQPWQCQLYQGERLLGAAVYFTELSSPGAQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAG3(3902)
Opis ogólny
Białko lymphocyte-activation gene 3 kodowane przez gen LAG-3 jest wyrażane przez różne typy komórek limfoidalnych i plazmacytoidalne komórki dendrytyczne.
Immunogen
Lymphocyte activation gene 3 protein precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen LAG3 (gen aktywacji limfocytów 3) koduje członka nadrodziny Ig. Kodowane białko jest cząsteczką związaną z CD4, która oddziałuje i wiąże się z MHC klasy II. Funkcjonuje w regulacji homeostazy plazmacytoidalnych komórek dendrytycznych. Ulega ekspresji przez aktywowane naturalne limfocyty Treg CD4+CD25+ (regulatorowe limfocyty T) i zwiększa aktywność supresorową limfocytów T CD4+ wobec efektorowych limfocytów T. Jest zaangażowana w regulację homeostazy i funkcji Treg, oprócz pośredniczenia w indukowanym rozwoju Treg. Ta immunologiczna cząsteczka hamująca działa również w łagodzeniu różnicowania i funkcji komórek dendrytycznych. Działa w synergii z programowaną śmiercią komórki 1 (PD-1), aby ułatwić nowotworową ucieczkę immunologiczną.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71687
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Creg J Workman et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 182(4), 1885-1891 (2009-02-10)
Lymphocyte activation gene 3 (LAG-3) is a CD4-related, activation-induced cell surface molecule expressed by various lymphoid cell types and binds to MHC class II with high affinity. We have previously shown that LAG-3 negatively regulates the expansion of activated T
Seng-Ryong Woo et al.
Cancer research, 72(4), 917-927 (2011-12-22)
Inhibitory receptors on immune cells are pivotal regulators of immune escape in cancer. Among these inhibitory receptors, CTLA-4 (targeted clinically by ipilimumab) serves as a dominant off-switch while other receptors such as PD-1 and LAG-3 seem to serve more subtle
Ching-Tai Huang et al.
Immunity, 21(4), 503-513 (2004-10-16)
Regulatory T cells (Tregs) limit autoimmunity but also attenuate the magnitude of antipathogen and antitumor immunity. Understanding the mechanism of Treg function and therapeutic manipulation of Tregs in vivo requires identification of Treg-selective receptors. A comparative analysis of gene expression