Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0007137M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNNI3 antibody produced in mouse
clone 1E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CMH7, Anti-MGC116817, Anti-TNNC1, Anti-cTnI, Anti-troponin I type 3 (cardiac)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNNI3(7137)
Opis ogólny
Troponina I3 typu sercowego (TNNI3), znana również jako troponina sercowa I (cTnI), jest elementem hamującym troponiny. Posiada domenę peptydu hamującego (IP) i domenę peptydu przełączającego (SP), która znajduje się N-końcowo od domeny IP. Gen kodujący TNNI3 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 19q13.42.
Immunogen
TNNI3 (NP_000354, 102 a.a. ~ 210 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ARVDKVDEERYDIEAKVTKNITEIADLTQKIFDLRGKFKRPTLRRVRISADAMMQALLGARAKESLDLRAHLKQVKKEDTEKENREVGDWRKNIDALSGMEGRKKFES
Działania biochem./fizjol.
Troponina I3 typu sercowego (TNNI3) lub sercowa troponina I (cTnI) moduluje funkcję rozkurczową serca. Niska ekspresja TNNI3 jest związana z dysfunkcją rozkurczową serca. Podwyższona ekspresja białka wskazuje na uszkodzenie serca. TNNI3 jest biomarkerem zawału mięśnia sercowego, a mutacje w kodującym go genie zostały powiązane z kardiomiopatią przerostową.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Diastolic dysfunction and cardiac troponin I decrease in aging hearts.
Pan B
Archives of Biochemistry and Biophysics (2016)
Somatic MYH7, MYBPC3, TPM1, TNNT2 and TNNI3 mutations in sporadic hypertrophic cardiomyopathy.
Nunez L
Circulation Journal (2013)
Prognostic value of perioperative assessment of plasma cardiac troponin I in patients undergoing liver transplantation.
Jankowski K
Acta Biochimica Polonica (2017)
Clinical utility gene card for: Dilated Cardiomyopathy (CMD)
Anna Posafalvi
European Journal of Human Genetics (2013)
Restrictive Cardiomyopathy Troponin I R145W Mutation Does Not Perturb Myofilament Length-dependent Activation in Human Cardiac Sarcomeres.
Dvornikov AV
The Journal of Biological Chemistry (2016)