Kluczowe dokumenty
SAB4200717
Anti-Troponin T antibody, Mouse monoclonal
clone JLT-12, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-TNNT1, Anti-TNNT2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
JLT-12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse, bovine, rabbit, goat
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using rat skeletal muscle extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human skeletal muscle sections
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNNT1(7138)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- Anti-Troponin T antibody, Mouse monoclonal has been used in:
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)