Kluczowe dokumenty
MABT546
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw troponinie I, klon 5C11.1
clone 5C11.1, from mouse
Synonim(y):
Cardiac Troponin I
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5C11.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
chicken (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNNI3(7137)
Opis ogólny
Troponina I, mięsień sercowy (UniProt: P19429; znana również jako troponina sercowa I) jest kodowana przez gen TNNI3 (znany również jako TNNC1) (identyfikator genu: 7137) u człowieka. Troponina jest kompleksem, który reguluje skurcz mięśni szkieletowych, składa się z 3 podjednostek znanych jako C, T i I, które są rozmieszczone okresowo wzdłuż cienkich włókien miofibryli. Troponina C (TnC) wiąże jony wapnia, troponina I jest hamującą podjednostką troponiny, która hamuje ATPazę aktomiozyny, a troponina T wiąże się z tropomiozyną. Nadaje również wrażliwość na wapń ATPazie aktomiozyny. Aminokwasowy region 32-79 troponiny I jest zaangażowany w wiązanie z TnC, a region 129-149 jest zaangażowany w wiązanie zarówno z TnC, jak i aktyną. Uważa się, że troponina I działa jako przełącznik, odsuwając się od aktyny w kierunku troponiny C, po związaniu Ca2+ z TnC. Troponina I mięśnia sercowego ma 31 reszt aminokwasowych na N-końcu, które nie są obecne w formie mięśni szkieletowych. W związku z tym wykazano, że specyficzność sercowa tej izoformy zapewnia dokładność diagnozy u pacjentów z ostrym lub przewlekłym uszkodzeniem mięśni szkieletowych. Mutacje w genie TNNI3 powodują wiele rodzajów kardiomiopatii, które mogą prowadzić do przedwczesnej śmierci. (Ref.: Li, H-C., and Fajer, PG (1998). Biochemistry 37(19); 6628-6635).
Specyficzność
Klon 5C11.1 specyficznie wykrywa tropininę I u wielu gatunków. Jest ukierunkowany na epitop z 14 aminokwasami z regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 14 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej troponiny I.
Zastosowanie
Anti-Troponin I, klon 5C11.1, nr kat. MABT546, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa troponinę I i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human skeletal muscle tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Troponin I in human skeletal muscle tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~22 kDa; obliczono 24,00 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.