Kluczowe dokumenty
AV42118
Sigma-Aldrich
Anti-TNNI1 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-DKFZp451O223, Anti-SSTNI, Anti-TNN1, Anti-Troponin I type 1 (skeletal, slow)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
21 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, guinea pig, goat, rat, human, bovine, mouse, rabbit, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNNI1(7135)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego TNNI1
Działania biochem./fizjol.
Białka troponinowe łączą się z tropomiozyną i regulują wrażliwość na wapń aparatu kurczliwego miofibryli mięśni prążkowanych. Każdy kompleks troponina-tropomiozyna zawiera 1 cząsteczkę każdej z 3 troponin: T, C i I. Podrodzina troponiny I (TNI) zawiera trzy geny: TNI-skeletal-fast-twitch, TNI-skeletal-slow-twitch i TNI-cardiac. TNNI1 zapobiega skurczowi mięśni poprzez hamowanie zmian konformacyjnych kompleksów aktyna-miozyna, w których pośredniczy wapń.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PPLRRVRVSADAMLRALLGSKHKVSMDLRANLKSVKKEDTEKERPVEVGD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)