Kluczowe dokumenty
SAB4700584
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD18 antibody produced in rat
clone M18/2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Integrin β2 subunit, Anti-Itgb2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M18/2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Itgb2(16414)
Opis ogólny
Szczurze przeciwciało monoklonalne M18/2 rozpoznaje antygen CD18 (podjednostka beta2 integryny; integryna beta2), białko transbłonowe typu I o masie 95 kDa, wyrażane na wszystkich leukocytach.
Immunogen
Glikoproteiny mysich cytotoksycznych komórek T
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 1 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xavier Cullere et al.
Blood, 111(7), 3591-3598 (2008-01-25)
Tissue-specific silencing of genes may be used for genetic engineering in mice and has possible therapeutic applications in humans. Current strategies in mice rely on Cre/loxP technology requiring the generation of multiple transgenic lines and breeding strategies. Here, we describe
Marcus Lettau et al.
Molecular immunology, 60(1), 72-79 (2014-04-29)
Nck adapter proteins link receptor and receptor-associated tyrosine kinases with proteins implicated in the regulation of the actin cytoskeleton. Nck is involved in a multitude of receptor-initiated signaling pathways and its physiological role thus covers aspects of tissue development and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4700584-100UG4061829672805