Kluczowe dokumenty
SAB4200798
Anti-GSDMD antibody, Mouse monoclonal
clone GSD-14, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Gasdermin domain-containing protein 1, Anti-Gasdermin-D
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GSD-14, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~53 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human Jurkat cell extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human A431 cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSDMD(79792)
Opis ogólny
Monoclonal Anti-GSDMD recognizes human GSDMD.
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200798-100UL | 4061838029409 |