Merck
900383
Sigma-Aldrich
2′-Deoxycytidine-13C9,15N3 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonim(y):
2′-Deoxy′5′-cytidylic-13C9,15N3 acid sodium salt solution, dCMP-13C9,15N3 disodium salt solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C9H1215N3Na2O7P
Masa cząsteczkowa:
363.08
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom %
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Postać
solution
stężenie
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+12
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[13C@@H]1[13CH2][13C@@H]([15N]2[13CH]=[13CH][13C]([15NH2])=[15N][13C]2=O)O[13C@@H]1[13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3