Kluczowe dokumenty
HPA004627
Sigma-Aldrich
Anti-ISG15 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Interferon-induced 17 kDa protein precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
VKMLAGNEFQVSLSSSMSVSELKAQITQKIGVHAFQQRLAVHPSGVALQDRVPLASQGLGPGSTVLLVVDKCDEPLSILVRNNKGRSSTYEVRLTQTVAHLKQQVSGLEGVQDDLFWLTFEGKPLEDQLPLGEYGLKPLS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ISG15(9636)
Opis ogólny
Gen ISG15 (Interferon (IFN)-stimulated genes 15) koduje białko podobne do ubikwityny. Białko to obserwuje się głównie u eukariontów o wyższej organizacji. Gen ISG15 jest mapowany na ludzki chromosom 1p36.33.
Immunogen
Interferon-induced 17 kDa protein precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ISG15 wyprodukowane u królika zostało użyte w immunohistochemii.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Interferon (IFN)-stimulated genes 15 (Isg15) istnieje jako funkcjonalnie aktywne białko, gdy jest niesprzężone, jak również sprzężone z białkiem docelowym. Jest zaangażowany w różne działania biofizjologiczne, takie jak translacja białek, naprawa DNA i modulacja odporności. ISG15 jest również związany z autofagią i wydzielaniem egzosomów. Gen ten jest regulowany w górę w toczniu rumieniowatym układowym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83084
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gregory Q Del Prete et al.
JCI insight, 4(11) (2019-06-07)
Reduction/elimination of HIV-1 reservoirs that persist despite combination antiretroviral therapy (cART) will likely require induction of viral expression by residual infected cells and enhanced clearance of these cells. TLR7 agonists have potential to mediate these activities. We evaluated immunologic and
Levelle D Harris et al.
Journal of virology, 84(15), 7886-7891 (2010-05-21)
The mechanisms underlying the AIDS resistance of natural hosts for simian immunodeficiency virus (SIV) remain unknown. Recently, it was proposed that natural SIV hosts avoid disease because their plasmacytoid dendritic cells (pDCs) are intrinsically unable to produce alpha interferon (IFN-alpha)
ISG15 in cancer: Beyond ubiquitin-like protein
Han HG, et al.
Cancer letters, 438, 52-62 (2018)
TLR7 agonist administration to SIV-infected macaques receiving early initiated cART does not induce plasma viremia
Del P, et al.
JCI insight, 4(11) (2019)
Interferon-stimulated gene 15 expression in systemic lupus erythematosus
Yuan Y
The Journal of Rheumatology, 77(3), 256-262 (2018)