Kluczowe dokumenty
SAB1406374
Sigma-Aldrich
Anti-RARRES3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HRASLS4, MGC8906, RIG1, TIG3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
IF
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
1
metody:
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~18.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RARRES3(5920)
Opis ogólny
Retinoids exert biologic effects such as potent growth inhibitory and cell differentiation activities and are used in the treatment of hyperproliferative dermatological diseases. These effects are mediated by specific nuclear receptor proteins that are members of the steroid and thyroid hormone receptor superfamily of transcriptional regulators. RARRES1, RARRES2, and RARRES3 are genes whose expression is upregulated by the synthetic retinoid tazarotene. RARRES3 is thought act as a tumor suppressor or growth regulator. (provided by RefSeq)
Immunogen
RARRES3 (AAH09678.1, 1 a.a. ~ 164 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASPHQEPKPGDLIEIFRLGYEHWALYIGDGYVIHLAPPSEYPGAGSSSVFSVLSNSAEVKRERLEDVVGGCCYRVNNSLDHEYQPRPVEVIISSAKEMVGQKMKYSIVSRNCEHFVTQLRYGKSRCKQVEKAKVEVGVATALGILVVAGCSFAIRRYQKKATA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M He et al.
Clinical and experimental immunology, 202(1), 47-59 (2020-06-10)
Recurrence and diffuse infiltration challenge traditional therapeutic strategies for malignant glioma. Immunotherapy appears to be a promising approach to obtain long-term survival. Dendritic cells (DCs), the most specialized and potent antigen-presenting cells (APCs), play an important part in initiating and