Merck
265004
Sigma-Aldrich
(4R,5R)-2,2-Dimethyl-α,α,α′,α′-tetraphenyldioxolane-4,5-dimethanol
97%
Synonim(y):
(−)-2,3-O-Isopropylidene-1,1,4,4-tetraphenyl-L-threitol, (−)-trans-α,α′-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl)bis(diphenylmethanol), (4R,5R)-4,5-Bis(diphenylhydroxymethyl)-2,2-dimethyldioxolane, 1,1,4,4-Tetraphenyl-2,3-O-isopropylidene-L-threitol, TADDOL
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.57
Beilstein:
3657855
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]19/D −62.6°, c = 1 in chloroform
mp
193-195 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ketal
phenyl
ciąg SMILES
CC1(C)O[C@H]([C@@H](O1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C31H30O4/c1-29(2)34-27(30(32,23-15-7-3-8-16-23)24-17-9-4-10-18-24)28(35-29)31(33,25-19-11-5-12-20-25)26-21-13-6-14-22-26/h3-22,27-28,32-33H,1-2H3/t27-,28-/m1/s1
Klucz InChI
OWVIRVJQDVCGQX-VSGBNLITSA-N
Zastosowanie
Organokatalizator wiążący wodór badany pod względem kwasowości, entalpii deprotonacji i wiązania wodorowego
Katalizator zaangażowany w syntezę cyklopropyloamin poprzez reakcje addycji odczynników Grignarda do amidów
Reagent lub odczynnik zaangażowany w:
  • Enancjoprzełączanie katalitycznego asymetrycznego hydroborowania
  • Synteza pochodnych ligandów do asymetrycznego hydroformylowania alkenów
  • Ukierunkowane amidami katalityczne asymetryczne hydroborowanie tripodstawionych alkenów
  • Addycja dezaktywowanych alkilowych odczynników Grignarda do aldehydów
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jung-Shen B Tai et al.
Physical review. E, 101(4-1), 042702-042702 (2020-05-20)
Chiral condensed matter systems, such as liquid crystals and magnets, exhibit a host of spatially localized topological structures that emerge from the medium's tendency to twist and its competition with confinement and field coupling effects. We show that the strength
Jung-Shen B Tai et al.
Science (New York, N.Y.), 365(6460), 1449-1453 (2019-10-12)
Starting with Gauss and Kelvin, knots in fields were postulated to behave like particles, but experimentally they were found only as transient features or required complex boundary conditions to exist and could not self-assemble into three-dimensional crystals. We introduce energetically
Produkty
The chiral auxiliaries TADDOLs (α,α,α,α-tetraaryl-1,3-dioxolane-4,5- dimethanols) developed by Seebach's group have found numerous applications in asymmetric synthesis ranging from utilization as stoichiometric chiral reagents or in Lewis acid mediated reactions, to roles in catalytic hydrogenation and stereoregular metathesis polymerization.
TADDOL wykazują wszechstronność w katalizowanych metalami reakcjach asymetrycznych oraz jako organokatalizatory kwasów Brønsteda w reakcjach hetero-Dielsa-Aldera.
Apart from numerous examples using TADDOLs in metal-catalyzed asymmetric reactions, Rawal recently reported that TADDOLs could be used as Brønsted acid organocatalysts in highly stereoselective hetero-Diels–Alder reactions.