Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA026556
Sigma-Aldrich
Anti-CDH17 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab3
Synonim(y):
Anti-Cadherin-17, Anti-Intestinal peptide-associated transporter HPT-1, Anti-LI-cadherin, Anti-Liver-intestine cadherin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
GTKVGNVTAKDPEGLDISYSLRGDTRGWLKIDHVTGEIFSVAPLDREAGSPYRVQVVATEVGGSSLSSVSEFHLILMDVNDNPPRLAKDYT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH17(1015)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kadheryna-17 jest białkiem kadheryny wątrobowo-jelitowej kodowanym przez gen CDH17 u ludzi i należy do unikalnego członka nadrodziny kadheryn. CDH17 jest nieklasyczną kadheryną posiadającą siedem domen kadherynowych i domenę transmembranową, ale pozbawioną konserwowanej domeny cytoplazmatycznej klasycznych kadheryn. Kadheryny są cząsteczkami adhezji komórkowej, które mają kluczowe znaczenie dla adhezji wewnątrzkomórkowej. Są one uważane za potencjalne geny supresorowe nowotworów, a wszelkie zmiany w nich mogą prowadzić do inwazji i przerzutów komórek nowotworowych. Gen CDH17 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q22.1 i zawiera 18 eksonów.
Immunogen
Cadherin-17 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez gen CDH17 (kadheryna-17), określane również jako LI-kadheryna, funkcjonuje w adhezji komórek bez zależności od składników cytoplazmatycznych, takich jak kateniny lub cytoszkielet aktyny. Niższa ekspresja tego białka z powodu polimorfizmów pojedynczych nukleotydów została powiązana z progresją guza i przerzutami do węzłów chłonnych ludzkiego raka jelita grubego. Stwierdzono, że reguluje funkcję sygnalizacyjną integryny α2β1 w adhezji komórek i proliferacji w komórkach raka wątroby z przerzutami.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76189
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Single nucleotide polymorphisms in the CDH17 gene of colorectal carcinoma.
Chen RY
World Journal of Gastroenterology, 18, 7251-7261 (2012)
Jin Wang et al.
Cancer biology & therapy, 14(3), 262-270 (2013-01-10)
Cadherin-17 (CDH17), as a structurally unique member of the cadherin superfamily, has been identified to predict a poor prognosis for gastric cancer (GC). Our previous study demonstrated the positive correlation between CDH17 and lymph node micrometastasis in GC. We sought
G Kremmidiotis et al.
Genomics, 49(3), 467-471 (1998-06-06)
This report presents the chromosomal localization of cadherin genes. Cadherins are cellular adhesion molecules. Since disturbance of intracellular adhesion is important for invasion and metastasis of tumor cells, cadherins are considered prime candidates for tumor suppressor genes. A variety of
R A Bartolomé et al.
Oncogene, 33(13), 1658-1669 (2013-04-23)
Liver metastasis is the major cause of death associated to colorectal cancer. Cadherin-17 (CDH17) is a non-classical, seven domain, cadherin lacking the conserved cytoplasmic domain of classical cadherins. CDH17 was overexpressed in highly metastatic human KM12SM and present in many
Kristina Magnusson et al.
The American journal of surgical pathology, 35(7), 937-948 (2011-06-17)
The special AT-rich sequence-binding protein 2 (SATB2), a nuclear matrix-associated transcription factor and epigenetic regulator, was identified as a tissue type-specific protein when screening protein expression patterns in human normal and cancer tissues using an antibody-based proteomics approach. In this
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA026556-100UL4061836325329
HPA026556-25UL4061841418191