Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0001015M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDH17 antibody produced in mouse
clone 1H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CDH16, Anti-HPT1, Anti-cadherin 17, LI cadherin (liver-intestine)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH17(1015)
Opis ogólny
Gen ten należy do nadrodziny kadheryn, genów kodujących zależne od wapnia, związane z błoną glikoproteiny. Kodowane białko jest podobne do kadheryny, składające się z regionu zewnątrzkomórkowego, zawierającego 7 domen kadheryny i regionu transbłonowego, ale pozbawionego konserwowanej domeny cytoplazmatycznej. Białko to jest składnikiem przewodu pokarmowego i przewodów trzustkowych, działając jako zależny od protonów jelitowy transporter peptydów w pierwszym etapie doustnego wchłaniania wielu ważnych medycznie leków na bazie peptydów. Białko to może również odgrywać rolę w morfologicznej organizacji wątroby i jelit. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CDH17 (NP_004054, 24 a.a. ~ 131 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EGKFSGPLKPMTFSIYEGQEPSQIIFQFKANPPAVTFELTGETDNIFVIEREGLLYYNRALDRETRSTHNLQVAALDANGIIVEGPVPITIEVKDINDNRPTFLQSKY
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez gen CDH17 (kadheryna-17), określane również jako LI-kadheryna, funkcjonuje w adhezji komórek bez zależności od składników cytoplazmatycznych, takich jak kateniny lub cytoszkielet aktyny. Niższa ekspresja tego białka z powodu polimorfizmów pojedynczych nukleotydów została powiązana z progresją guza i przerzutami do węzłów chłonnych ludzkiego raka jelita grubego. Stwierdzono, że reguluje funkcję sygnalizacyjną integryny α2β1 w adhezji komórek i proliferacji w komórkach raka wątroby z przerzutami.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Single nucleotide polymorphisms in the CDH17 gene of colorectal carcinoma.
Chen RY
World Journal of Gastroenterology, 18, 7251-7261 (2012)
Jin Wang et al.
Cancer biology & therapy, 14(3), 262-270 (2013-01-10)
Cadherin-17 (CDH17), as a structurally unique member of the cadherin superfamily, has been identified to predict a poor prognosis for gastric cancer (GC). Our previous study demonstrated the positive correlation between CDH17 and lymph node micrometastasis in GC. We sought
G Kremmidiotis et al.
Genomics, 49(3), 467-471 (1998-06-06)
This report presents the chromosomal localization of cadherin genes. Cadherins are cellular adhesion molecules. Since disturbance of intracellular adhesion is important for invasion and metastasis of tumor cells, cadherins are considered prime candidates for tumor suppressor genes. A variety of
R A Bartolomé et al.
Oncogene, 33(13), 1658-1669 (2013-04-23)
Liver metastasis is the major cause of death associated to colorectal cancer. Cadherin-17 (CDH17) is a non-classical, seven domain, cadherin lacking the conserved cytoplasmic domain of classical cadherins. CDH17 was overexpressed in highly metastatic human KM12SM and present in many
Kristina Magnusson et al.
The American journal of surgical pathology, 35(7), 937-948 (2011-06-17)
The special AT-rich sequence-binding protein 2 (SATB2), a nuclear matrix-associated transcription factor and epigenetic regulator, was identified as a tissue type-specific protein when screening protein expression patterns in human normal and cancer tissues using an antibody-based proteomics approach. In this