BFA
87022601, bovine cardiovascular , Endothelial
About This Item
Polecane produkty
product name
BFA, 87022601
pochodzenie biologiczne
bovine cardiovascular
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Endothelial
produkty
Collagen type 3
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Bovine aorta endothelium foetal
Opis linii komórkowej
Derived from a bovine foetus.
Zastosowanie
Virus studies
pożywka hodowlana
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.