BAE-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine cardiovascular
opakowanie
tube of 5 μg 88031149-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88031149-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
59 or 60
morfologia
Endothelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Śródbłonek aorty bydlęcej
Opis linii komórkowej
Pochodzi z aorty krowy fryzyjskiej. Komórki tworzą "kiełki" po konfluencji. Zakażone wirusem wirusowej biegunki bydła (BVDV), który jest powszechnym zanieczyszczeniem przeżuwaczy i nie jest niebezpieczny dla ludzi. Wydziela proteoglikany i kolagen.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) od 1:2 do 1:4, tj. wysiewając 3-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C. Komórki mają tendencję do wzrostu przypominającego fibroblasty, aż do uzyskania konfluencji. Po zlepieniu przeważa morfologia śródbłonka
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)