Kluczowe dokumenty
T24/83
85061107, human bladder, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
T24/83, 85061107
pochodzenie biologiczne
human bladder
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Hypodiploidy to hypopentaploidy
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Human bladder carcinoma
Opis linii komórkowej
Derivative of the original T24 human bladder carcinoma cell line. Tumours are not produced in nude mice but tumour formation has been noted in hamster cheek pouches.
pożywka hodowlana
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.