Kluczowe dokumenty
U-BLC1
6013102, human bladder, Epithelial
Synonim(y):
Human U-BLC1, U-BLC1 Cell Line
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne:
human bladder
tryb wzrostu:
Not specified
kariotyp:
Aneuploid, with specific marker chromosomes
morfologia:
Epithelial
produkty:
Not specified
receptory:
Not specified
powiązane choroby:
cancer
Nazwa produktu
U-BLC1, 06013102
pochodzenie biologiczne
human bladder
tryb wzrostu
Not specified
kariotyp
Aneuploid, with specific marker chromosomes
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Human bladder transitional cell carcinoma
Opis linii komórkowej
Spontaneously immortal cell line established from a primary transitional cell carcinoma of the bladder. Derived from a female patient.
pożywka hodowlana
2/3 DMEM:1/3 RPMI + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. The medium must be changed to fresh medium every 48 hours.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)