Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA016607
Sigma-Aldrich
Anti-PLIN2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ADFP, Anti-ADRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
ISQLHSTVHLIEFARKNVYSANQKIQDAQDKLYLSWVEWKRSIGYDDTDESHCAEHIESRTLAIARNLTQQLQTTCHTLLSNIQGVPQNIQDQAKHMGVMAGDIYSVFRNAASFKEVSDSLLTSSKGQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLIN2(123)
Immunogen
perilipina 2
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70482
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kritika Sadh et al.
PloS one, 12(8), e0183022-e0183022 (2017-08-12)
Lipid droplets (LDs) are cellular stores of neutral fat that facilitate lipid and protein trafficking in response to metabolic cues. Unlike other vesicles, the phospholipid membrane on the LD is a monolayer. Interestingly, this monolayer membrane has free cholesterol, and
Maria Conte et al.
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 10(1), 95-110 (2018-10-06)
Perilipin2 (Plin2) belongs to a family of five highly conserved proteins, known for their role in lipid storage. Recent data indicate that Plin2 has an important function in cell metabolism and is involved in several human pathologies, including liver steatosis
Qingguo Zhao et al.
Journal of cellular biochemistry, 118(12), 4617-4627 (2017-05-10)
Hyperhomocysteinemia (HHcy) promotes atherogenesis by modification of histone acetylation patterns and regulation of miRNA expression while the underlying molecular mechanisms are not well known. In this study, we investigated the effects of homocysteine (Hcy) on the expression of histone deacetylase
S O Shepherd et al.
The Journal of physiology, 595(16), 5587-5601 (2017-06-01)
The lipid droplet (LD)-associated perilipin (PLIN) proteins promote intramuscular triglyceride (IMTG) storage, although whether the abundance and association of the PLIN proteins with LDs is related to the diverse lipid storage in muscle between trained and sedentary individuals is unknown.
Jeffrey D Covington et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 25(12), 2079-2087 (2017-10-27)
Intramyocellular lipid (IMCL) is inversely related to insulin sensitivity in sedentary populations, yet no prospective studies in humans have examined IMCL accumulation with overfeeding. Twenty-nine males were overfed a high-fat diet (140% caloric intake, 44% from fat) for 8 weeks.