Kluczowe dokumenty
SAB5700827
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PLIN2produkowane u królików
Synonim(y):
ADFP, ADRP, PLIN2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
48
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
2.05 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLIN2(123)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny perilipin, której członkowie pokrywają wewnątrzkomórkowe kropelki magazynujące lipidy. Białko to jest związane z materiałem błony powierzchniowej kuleczek lipidowych i może być zaangażowane w rozwój i utrzymanie tkanki tłuszczowej. Jednakże nie jest ono ograniczone do adipocytów, jak wcześniej sądzono, ale znajduje się w szerokim zakresie hodowanych linii komórkowych, w tym fibroblastów, komórek śródbłonka i nabłonka oraz tkanek, takich jak gruczoł sutkowy w okresie laktacji, kora nadnerczy, komórki Sertoliego i Leydiga oraz hepatocyty w alkoholowej marskości wątroby, co sugeruje, że może służyć jako marker akumulacji lipidów w różnych typach komórek i chorobach. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 168-437 ludzkiego PLIN2 (NP_001113.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)